Przejdź do
1.07570
Extran® AP 41
greener alternative
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41103206
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
enzyme activity
0.060-0.090 IU/g
Quality Level
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
11.4 (20 °C, 3 g/L in H2O)
bulk density
750 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest przyjazny dla środowiska i zawiera biodegradowalne składniki aktywne. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Ten produkt jest identyczny z EX0992 o tej samej jakości i specyfikacji. Niektóre rozmiary opakowań zostały zmienione, aby zapewnić globalnie zharmonizowaną ofertę.
Analysis Note
Wartość pH (1 %; woda): 11 - 12
Objętość pienienia (5 %; woda): ≤ 1 ml
Gęstość nasypowa: 65 - 80 g/100 ml
Aktywność enzymatyczna: 0,060 - 0,090 Anson U/g
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.075631.075591.07558
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
pH
11.4 (20 °C, 3 g/L in H2O)
pH
12.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
pH
2.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
pH
11.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned,
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
bulk density
750 kg/m3
bulk density
900 kg/m3
bulk density
-
bulk density
700 kg/m3
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107570200004022536092485
107570902504022536092492