Merck
1.07563
Extran® AP 12
greener alternative
powder, alkaline
Synonim(y):
TM=["EXTRAN"] AP 12 środek czyszczący; TM=["EXTRAN"] AP 12 detergent
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41103206
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
12.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
bulk density
900 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest przyjazny dla środowiska i zawiera biodegradowalne składniki aktywne. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Ten produkt jest identyczny z EX0990 o tej samej jakości i specyfikacji. Niektóre rozmiary opakowań zostały zmienione, aby zapewnić globalnie zharmonizowaną ofertę.
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wartość pH (1 %; woda): ≥ 12,5
Objętość pienienia (5 %; woda): ≤ 1 ml
Gęstość nasypowa: około 90
Other Notes
Zastępuje: EX0990-1
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c