Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 334,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 567,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41103206
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
53.0-57.0% (acidimetric)
pH
2.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
no temp limit
General description
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest przyjazny dla środowiska i zawiera biodegradowalne składniki aktywne. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Ten produkt jest identyczny z EX1003, o tej samej jakości i specyfikacji. Niektóre rozmiary opakowań zostały zmienione, aby zapewnić globalnie zharmonizowaną ofertę.
Analysis Note
Test (kwasymetryczny): 53.0 - 57.0 %
Other Notes
Zastępuje: EX1003-4
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?