Przejdź do
1.07558
Extran® AP 11
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
powder, mildly alkaline
Synonim(y):
Oczyszczanie szkła, Środki czyszczące
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41103206
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
11.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
bulk density
700 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest przyjazny dla środowiska i zawiera biodegradowalne składniki aktywne. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Ten produkt jest identyczny z EX1001, o tej samej jakości i specyfikacji. Niektóre rozmiary opakowań zostały zmienione, aby zapewnić globalnie zharmonizowaną ofertę.
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Wartość pH (1 %; woda): 11,5 - 12,5
Objętość pienienia (5 %; woda): ≤ 1 ml
Gęstość nasypowa: 65 - 75 g/100 ml
Other Notes
Zastępuje: EX1001-2
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)