Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N3NaO2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.19 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
236-339-8
NACRES:
NB.21
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
pH
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
38 g/L
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9+
InChI key
VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, kal. na bezwodnej substancji): ≥ 99
Wygląd roztworu: przechodzi test
Woda (wg Karla Fischera): 7 - 8
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Woda (wg Karla Fischera): 7 - 8
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): przechodzi test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder or crystals | form powder |
| solubility 38 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| pH 9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1075330005 | 04022536091587 |