Kluczowe dokumenty
8.41713
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrofenylazo)-rezorcynol
for synthesis
Synonim(y):
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
Wybierz wielkość
25 G
613,00 zł
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
613,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
200-808-5
NACRES:
NA.22
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥91.0% (HPLC)
Formularz
powder
siła działania
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
183 °C (decomposition)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H
Klucz InChI
NGPGYVQZGRJHFJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(4-Nitrofenylazo)-rezorcynol, znany również jako Azo Violet lub Magneson I, jest barwnikiem azowym stosowanym jako budulec do syntezy związków azowych i używanym jako środek funkcjonalizujący do modyfikacji polimerów.
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3