Przejdź do
178268
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate
Synonim(y):
PAR monosodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N3NaO2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.19 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3825637
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.5% (HPLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
λmax
411 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Oc1cc([O-])ccc1\N=N\c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O2.Na.H2O/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;;/h1-7,15-16H;;1H2/q;+1;/p-1/b14-13+;;
InChI key
KMHFHNVYQMFVAN-QDBORUFSSA-M
General description
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt is a chromophoric indicator and chromogenic chelator employed for the spectrophotometric determination of several metal ions.
Application
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate has been used in the preparation of titanium reagent for the spectrometric measurement of hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide anion (O2•-). It is also suitable to measure the concentration of Zn2+, Zinc transition metal ions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
323209230901107533
description
-
description
96%
description
97%
description
metal indicator Reag. Ph Eur
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
96%
assay
97%
assay
-
λmax
411 nm
λmax
-
λmax
-
λmax
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)