Przejdź do
8.41016
4-(2′-pirydylazo)-rezorcynol
≥98%
Synonim(y):
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.21
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
214-528-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9-
InChI key
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
General description
do syntezy
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.417131.075938.22303
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98%
assay
≥91.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2′-pirydylazo)-rezorcynol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841016000504022536626017