Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 394,00 zł | |
| 30 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
394,00 zł
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
crystalline
concentration
≥33.0% (PbO)
impurities
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid, ≤1% In water insoluble matter
loss
≤1% loss on drying, 105 °C
pH
7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
198-205 °C
density
3.58 g/cm3 at 22 °C
bulk density
2100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, nitrate and nitrite (as NO3-): passes test
cation traces
Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.02%, Na: ≤0.05%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb+2].[Pb].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
XAOPZCQFBUCRKR-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
W wodzie substancje nierozpuszczalne: ≤ 1,0 %
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie octowym: ≤ 0,02 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,003 %
Azotan i azotyn (jako NO₃): przechodzi test
Ca (Wapń): ≤ 0.01 %
Cu (Miedź): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
K (Potas): ≤ 0,02 %
Na (Sód): ≤ 0,05 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 1,0 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.003%, nitrate and nitrite (as NO3-): passes test | anion traces chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005% | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.005% |
| cation traces Cu: ≤0.002%, K: ≤0.02%, Ca: ≤0.01%, Na: ≤0.05%, Fe: ≤0.002% | cation traces Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005% | cation traces - | cation traces Ag: ≤0.002%, Bi: ≤0.02%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, N: ≤0.001% |
| impurities ≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid, ≤1% In water insoluble matter | impurities ≤0.01% Insoluble matter | impurities - | impurities ≤0.05% Substances insoluble in dilute acetic acid, ≤0.3% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4) |
| pH 7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
51404-69-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1074149030 | 04022536090559 |
| 1074141000 | 04022536090535 |