Przejdź do
1.07401
Tlenek ołowiu(II)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Lead(II) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
OPb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.20
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-267-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
0.072 g/L
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.05% Substances insoluble in dilute acetic acid, ≤0.3% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
loss
≤0.2% loss on ignition, 850 °C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
888 °C
solubility
0.072 g/L
density
9.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
3500‑3700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Ag: ≤0.002%, Bi: ≤0.02%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, N: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb]=O
InChI
1S/O.Pb
InChI key
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Związki Brassica nigra i Curcuma longa wpływające na interakcje między Spodoptera exigua i jej naturalnymi wrogami Cotesia flavipes i Podisus maculiventris...: W niniejszym badaniu zbadano wpływ związków z Brassica nigra i Curcuma longa na interakcje między szkodnikiem Spodoptera exigua a jego naturalnymi wrogami. Bada potencjał tych związków w zintegrowanych strategiach ochrony przed szkodnikami (Tavares et al., 2019).
  • Synteza i charakterystyka nowego supramolekularnego związku koordynacyjnego 0-D nanoołowiu(II): Prekursor do produkcji nanocząstek tlenku ołowiu(II) czystej fazy...: Niniejsze badania szczegółowo opisują syntezę i charakterystykę nowego związku supramolekularnego nano ołowiu(II). Związek ten służy jako prekursor do produkcji czystej fazy nanorozmiarowego tlenku ołowiu(II), podkreślając jego potencjalne zastosowania w nanotechnologii i materiałoznawstwie (Fard et al., 2017).
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie octowym: ≤ 0,05 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Ag (Srebro): ≤ 0,002 %
Bi (Bizmut): ≤ 0.02 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
Straty podczas zapłonu (850 °C): ≤ 0,2 %
Substancje niewytrącane przez siarkowodór (jako SO₄): ≤ 0,3 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.05658402982211907
description
for analysis EMSURE®
description
EMPLURA®
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
powder, <10 μm, ReagentPlus®, ≥99.9% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
powder
solubility
0.072 g/L
solubility
0.072 g/L
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% ZnO basis (complexometric), 99.0-100.5% (complexometric)
assay
≥99.0%
assay
≥99.9% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
cation traces
Ag: ≤0.002%, Cu: ≤0.001%, N: ≤0.001%, Bi: ≤0.02%, Fe: ≤0.002%
cation traces
-
cation traces
Ag: ≤5 ppm, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.02%
cation traces
-
density
9.53 g/cm3 at 20 °C
density
9.53 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek ołowiu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system,Kidney,Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1317-36-8
CAS No.
1317-36-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)