Przejdź do
1.07372
Lead(II) acetate trihydrate
extra pure
Synonim(y):
Bis(acetato)trihydroxytrilead, Lead acetate trihydrate, Lead diacetate trihydrate, Plumbous acetate trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.33
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3730298
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
75 °C (dec.) (lit.)
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Application
Lead(II) acetate trihydrate can be used:
  • As a lead precursor to fabricate large area absorber layers of planar inverted perovskite solar cells by blade coating technique.
  • To modify lightweight graphite felt electrodes as current collectors applicable in lead-acid batteries.
  • As a starting material to prepare perovskite lead magnesium niobate (PMN) powder applicable in the manufacturing of actuators, multilayer ceramic capacitors, and electro-optic devices.
  • To prepare PbS quantum dots applicable in the fabrication of hybrid-organic photodetector for X-ray detection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
467863316512215902
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
75 °C (dec.) (lit.)
mp
75 °C (dec.) (lit.)
mp
75 °C (dec.) (lit.)
mp
75 °C (dec.) (lit.)
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6080-56-4
CAS No.
6080-56-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Matter of Drying: Blade-Coating of Lead Acetate Sourced Planar Inverted Perovskite Solar Cells on Active Areas >1cm2
Kohlstadt M, et al.
Physica Status Solidi, 215(21), 1800419-1800419 (2018)
Modification of Graphite Felt with Lead (II) Formate and Acetate?An Approach for Preparation of Lightweight Electrodes for a Lead-Acid Battery
Ilginis A and Griskonis E
Processes, 8(10), 1248-1248 (2020)
Phase formation and microstructure of Nd+3 doped Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 prepared by sol?gel method
Aylin Sakar-Deliormanli A, et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 19, 577-583 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107372500004022536090139
107372905004022536090146
107372100004022536090122