Przejdź do
1.07375
Trójwodzian octanu ołowiu(II)
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Lead(II) acetate trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.33
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
206-104-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
443 g/L
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.5-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
4665 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
75 °C
solubility
443 g/L
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,5 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Chlorki (Cl): ≤ 0,0005 %
Azotyny i azotany (jako NO₃): ≤ 0,005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 % Cu (Potas): ≤ 0,001 % 005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: LX0120; LX0120-1; LX0120-11;
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32307215902316512
description
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-102.0%
description
ACS reagent, ≥99%
description
99.999% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
443 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
99.5-102.0% (complexometric)
assay
99.5-102.0%
assay
≥99%, 99.0-103.0% (ACS specification)
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
-
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, K: ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.01%
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trójwodzian octanu ołowiu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6080-56-4
CAS No.
6080-56-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)