Przejdź do
1.07290
Modyfikator fosforanów
for inorganic trace analysis, for graphite furnace AAS NH4H2PO4 100 ± 2 g/l in H₂O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
storage condition
(Tightly closed.)
technique(s)
AAS: suitable
color
colorless
bp
100 °C
solubility
water: soluble
density
1.052 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Elektrotermiczna spektrometria absorpcji atomowej z wtryskiem o dużej objętości w połączeniu z piecem z grafitu pirolitycznego poddanego obróbce wolframem: oznaczanie kadmu w próbkach wody wodociągowej, śniegowej i rzecznej z modyfikatorem fosforanowym...: Badania te demonstrują zastosowanie modyfikatorów fosforanowych w zwiększaniu czułości wykrywania kadmu za pomocą elektrotermicznej atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Zapewnia to wgląd w techniki analizy środowiskowej, szczególnie w ocenie jakości wody (Imai S et al., 2004).
Analysis Note
Stężenie ((NH4)H₂PO₄): 100 ± 2 g/l
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.072891.058131.00798
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
photometry: suitable
density
1.052 g/cm3 at 20 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
(Tightly closed.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
colorless
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7722-76-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107290005004022536744483