Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 722,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
for inorganic trace analysis
technique(s)
AAS: suitable
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
application(s)
general analytical
storage temp.
2-30°C
Application
- Oznaczanie ołowiu w złożonych matrycach: Nanocząstki palladu są stosowane jako modyfikatory chemiczne w wysokorozdzielczej spektrometrii absorpcji atomowej ze źródłem ciągłym (HR-CS AAS) do oznaczania ołowiu w złożonych matrycach. Ostatnie badania wykazały ich skuteczność w analizie zawartości ołowiu w wyługowanych ekstraktach z odpadów ropopochodnych. Aplikacja ta zwiększa czułość i dokładność wykrywania ołowiu, co ma kluczowe znaczenie dla monitorowania środowiska i zarządzania odpadami przemysłowymi (Coêlho et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (pallad): 9,8 - 10,2 g/l
Ag (Srebro): ≤ 0,000020 g/l
As (Arsen): ≤ 0,000010 g/l
Cd (Kadm): ≤ 0.000001 g/l
Pb (Ołów): ≤ 0,000010 g/l
Se (Selen): ≤ 0,00010 g/l
Tl (Tal): ≤ 0,000020 g/l
Ag (Srebro): ≤ 0,000020 g/l
As (Arsen): ≤ 0,000010 g/l
Cd (Kadm): ≤ 0.000001 g/l
Pb (Ołów): ≤ 0,000010 g/l
Se (Selen): ≤ 0,00010 g/l
Tl (Tal): ≤ 0,000020 g/l
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?