Przejdź do
1.00798
Test fosforanowy
photometric, 1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 3-307 mg/L (PO43-), 2-229 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
642,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
phosphate
measuring range
1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 2-229 mg/L (P2O5), 3-307 mg/L (PO43-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
environmental
food testing
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
storage temp.
15-25°C
General description
(o-fosforan) Metoda: fotometryczna, PMB 1,0 - 100,0 mg/l PO₄-P 3 - 307 mg/l PO₄³- 2 - 229 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do EPA 365.2+3, APHA 4500-P E i DIN EN ISO 6878.
Spectroquant® Phosphate Reagent Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie fosforanów. Podwyższony poziom fosforanów może prowadzić do eutrofizacji zbiorników wodnych, co stanowi zagrożenie dla środowiska. Dlatego stężenie fosforanów w wodzie pitnej i ściekach jest regulowane w wielu krajach.
Inne zastosowania to oznaczanie fosforanów w żywności i napojach (np. piwie) oraz w próbkach środowiskowych i rolniczych (np. glebie).
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.148481.148421.10428
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
photometric (Vanadato-molybdate)
detection method
colorimetric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
measuring range
1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 3-307 mg/L (PO43-), 2-229 mg/L (P2O5)
measuring range
0.0025-5.00 mg/L (PO4-P), 0.0057-11.46 mg/L (P2O5), 0.0077-15.3 mg/L (PO43-)
measuring range
0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), 1.5-92.0 mg/L (PO43-)
measuring range
10-500 mg/L (PO43-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
application(s)
agriculture
aquaculture
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
environmental
food testing
ground and surface water
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
boiler and cooling water
ground and surface water
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
food testing
wastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test fosforanowy
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in fertilizer samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Hoang Nhat Phong Vo et al.
Bioresource technology, 303, 122877-122877 (2020-02-07)
This study investigated the extracellular polymeric substance (EPS) and enzyme extrusion of Chlorella sp. using seven carbon sources and two salinities for potential pollutant co-metabolism. Results indicated that the levels of biomass, EPS and enzymes of microalgae cultured with glucose
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
122696-100G04061838721631
122696-3KG04061837013911
122696-500G04061838721648
100798000704054839019555
100798000104022536763811