Kluczowe dokumenty
1.05813
Supelco
Modyfikator matrycy magnezowej
for graphite furnace AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%), for inorganic trace analysis
Synonim(y):
Rozwiązanie zwiększające poziom magnezu
Wybierz wielkość
50 ML
450,00 zł
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
metody
AAS: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
general analytical
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Ag (srebro): ≤ 0,000002 g/l
As (arsen): ≤ 0,00001 g/l
Cd (kadm): ≤ 0,000001 g/l
Pb (ołów): ≤ 0,00001 g/l
Se (selen): ≤ 0,0001 g/l
Tl (tal): ≤ 0,00001 g/l
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1