Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 771,00 zł |
Informacje o tej pozycji
771,00 zł
Quality Segment
grade
ACS reagent, reagent grade
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMPARTA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
5620 mg/kg LD50, oral (rat), >18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
2.1-11.5 % (v/v)
bp
77 °C/1013 hPa
mp
-83 °C
transition temp
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.9 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-25°C
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
- Przeciwstarzeniowe działanie ekstraktów z Rhodiola crenulate na komórki LO(2) i związki bioaktywne...: Badanie to podkreśla zastosowanie octanu etylu w ekstrakcji związków z Rhodiola crenulate, wykazując znaczące działanie przeciwstarzeniowe na komórki wątroby, co może mieć kluczowe znaczenie w chemii analitycznej w badaniach związanych z wiekiem i opracowywaniu leków (Liang et al., 2023).
- Saccorhiza polyschides - źródło naturalnych składników aktywnych dla bardziej ekologicznych preparatów do pielęgnacji skóry...: Omawia ekstrakcję naturalnych składników za pomocą octanu etylu, przyczyniając się do rozwoju bardziej ekologicznych i zrównoważonych produktów do pielęgnacji skóry, podkreślając metody ekstrakcji i analizy w zielonej chemii (Susano i in., 2022).
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent, reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay 98.0-102.0% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) liquid formulation | application(s) - |
| solubility 85.3 g/L | solubility 85.3 g/L | solubility 85.3 g/L | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan etylu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1070480501 | 04061838827937 |
| 1070484000 | 04027269683801 |