Octan etylu
Octan etylu, ester karboksylanowy, jest przyjaznym dla środowiska rozpuszczalnikiem organicznym o szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Jest to umiarkowanie polarny związek, zawierający niepolarną grupę etylową, polarną grupę karbonylową (C=O) i polarny atom tlenu. Polarny charakter grup karbonylowych i tlenowych nadaje octanowi etylu pewien stopień polarności, czyniąc go użytecznym rozpuszczalnikiem dla szerokiej gamy związków polarnych i niepolarnych. Jest powszechnie stosowany w chemii analitycznej jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny do oddzielania i oczyszczania analitów ze złożonych matryc, takich jak płyny biologiczne, próbki środowiskowe i produkty spożywcze. Jego niska temperatura wrzenia ułatwia odparowanie rozpuszczalnika i odzyskanie analitów.
Octan etylu jako rozpuszczalnik w biosyntezie
Octan etylu (Biosynthesis OmniSolv® i biotech grade) jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem w biosyntezie. i klasa biotechnologiczna) jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem w biosyntezie, szczególnie do ekstrakcji i oczyszczania małych cząsteczek, takich jak produkty naturalne i metabolity z próbek biologicznych. Octan etylu jest również preferowanym rozpuszczalnikiem w niektórych reakcjach katalizowanych enzymatycznie, ponieważ nie zakłóca reakcji ani nie wpływa na stabilność enzymu. Ponadto jest stosowany do sekwencjonowania białek, syntezy peptydów i oligonukleotydów.
Octan etylu jako faza ruchoma w chromatografii
.Octan etylu jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem w różnych technikach chromatograficznych, w tym w chromatografii cienkowarstwowej (TLC), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i chromatografii gazowej (GC). W TLC jest on często stosowany jako składnik fazy ruchomej w celu oddzielenia i identyfikacji różnych składników mieszaniny. W HPLC i GC octan etylu jest stosowany jako rozpuszczalnik fazy ruchomej, ponieważ może skutecznie rozpuszczać szeroką gamę związków organicznych i może być łatwo oddzielony od analitu będącego przedmiotem zainteresowania.
Octan etylu wraz z mieszaniną metanolu/etanolu jest również stosowany jako faza ruchoma w HPLC. Również w TLC i do ekstrakcji ciecz-ciecz, octan etylu w heksanie jest stosowany jako faza ruchoma.
Octan etylu jako wzorzec referencyjny
Octan etylu jest używany jako wzorzec w przemyśle farmaceutycznym do różnych zastosowań, takich jak testy analityczne i kontrola jakości, a także do kalibracji instrumentów analitycznych lub walidacji metod analitycznych.
Labeled ethyl acetate
Labeled ethyl acetate (ethyl acetate-1-13C, octan etylu-2-13C) może być wykorzystywany do śledzenia metabolizmu leków w organizmie lub do badania mechanizmu reakcji katalizowanych przez enzymy.