Kluczowe dokumenty
1.03649
Supelco
Ethyl acetate
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Synonim(y):
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester, EtOAc
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
506104
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Numer indeksu EC:
205-500-4
NACRES:
NA.03
Próba:
≥99.8% (GC)
metody:
LC/MS: suitable
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
ciśnienie pary:
73 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
gęstość pary
3 (20 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
LiChrosolv®
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
2.2-11.5 %, 38 °F
metody
LC/MS: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
pozostałość po odparowaniu
≤2.0 mg/L
przepuszczalność
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -4 °C
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The product is a high purity solvent that ensures baseline stability, lowest impurity levels and high UV transmittance in LC-MS applications.
Zastosowanie
Intended for HPLC or LC-MS, either as an extraction solvent or as a mobile phase.
Cechy i korzyści
  • no ghost peaks
  • full reproducibility
  • extends the lifetime of columns
  • optimized and tested for LC-MS applications
  • minimal background ion suppression
  • reduced risk of contamination
  • less exposure to hazardous chemicals
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Sodium): ≤ 50 ppb
Transmission (at 260 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 265 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 98 %
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI negative): ≤ 20 ppb
Filtered by 0.2 μm filter.
Inne uwagi
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informacje prawne
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C