Przejdź do
1.10972
Ethyl acetate
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonim(y):
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester, EtOAc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
205-500-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
potency
5620 mg/kg LD50, oral (Rat), >18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv ECD and FID are specially developed for gas chromatography in combination with the ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Application
Ethyl acetate can be used as a:
  • Extraction solvent for the pharmaceutical metabolites by sonication in an ultrasonic bath.
  • Rinsing solvent for glassware.
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Questions
  1. Hello, I understand this product is specified to >= 99.8% by GC. If even a small amount of diethyl ether is in the solvent, my analysis could be compromised. Are the impurities in this product, in any part, diethyl ether? Thank you.
    1 answer
    1. This product is not tested for diethyl ether content or any specific impurities. Therefore, no comments can be made regarding the presence of diethyl ether.