Przejdź do
1.06839
Granulki wapna sodowanego ze wskaźnikiem
for analysis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352319
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
loss
13.0 - 18.0% loss on drying, (105°C)
color
, Passes test
particle size
2-5 mm, coeff var ≥95%
capacity
≥25 % absorption capacity (CO2)((method NF XVII))
bulk density
75 g/100 mL
suitability
passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.067331.047641.00543
Sodalime with indicator, granules ~ 1 - 2.5 mm
Supelco
1.06733
Sodalime
particle size
2-5 mm, coeff var ≥95%
particle size
1-2.5 mm
particle size
-
particle size
0.1-1.6 mm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bulk density
75 g/100 mL
bulk density
750 kg/m3
bulk density
-
bulk density
300 kg/m3
loss
13.0 - 18.0% loss on drying, (105°C)
loss
-
loss
-
loss
-
color
, Passes test
color
-
color
-
color
-
suitability
passes test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106839500104054839141386
106839902504054839141393
106839100104054839141379