Przejdź do
1.04764
Wskaźnik jodu
Synonim(y):
Wskaźnik do miareczkowania I2 i I-
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352401
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-30°C
Quality Segment
Analysis Note
Rozpuszczalność w wodzie: pozytywny wynik testu
Przydatność jako wskaźnik (do wizualnego miareczkowania jodem): pozytywny wynik testu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.099141.023151.09632
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wskaźnik jodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104764010004022536054650