Przejdź do
1.00543
® ze wskaźnikiem
(phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier material
Synonim(y):
Środek suszący pięciotlenek fosforu, granulowany
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
2.8 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41123003
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
particle size
0.1-1.6 mm
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
General description
SICAPENT® ze wskaźnikiem to środek suszący na bazie pięciotlenku fosforu do eksykatorów. Jest również stosowany do suszenia cieczy i napełniania rurek suszących, szczególnie w przypadku szybko przepływających gazów w rurkach suszących.
Features and Benefits
Główną zaletą stosowania granulowanych środków suszących jest łatwość użycia. Nawet po znacznym pobraniu wody (ok. 100% masy własnej) substancja pozostaje w postaci cząstek. W związku z tym po wysuszeniu środek można łatwo usunąć ze zbiornika. Środki suszące SICAPENT® wysychają dobrze ze względu na ich dużą powierzchnię; jest to około 20% szybciej niż w przypadku standardowego pięciotlenku fosforu.
Analysis Note
Zdolność absorpcji wody: ≥ 50%
zmiana koloru na niebieski: zgodna
Other Notes
Zastępuje: SX0137-1
Legal Information
Sicapent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01969431419380814
particle size
0.1-1.6 mm
particle size
1-3 mm
particle size
-
particle size
-
form
solid
form
granular
form
powder
form
liquid
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100543050004022536647333
100543280004022536007625
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. me podrían decir por qué la presentación viene en litros y no en gramos, si es un sólido?
    1 answer
    1. While the majority of this material (75%) is phosphorus pentoxide, Sicapent is treated with an inert carrier to ensure that the product is free-flowing. This results in a bulk density of 0.3 g/cm3, and the item is sold by volume. The 500 mL package size will contain approximately 150 grams of material, and the 2.8 L package size will contain approximately 840 grams of material.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?