Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352402
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
granular
matrix
calcium hydroxide base material
particle size
1-2.5 mm
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Application
Sodalit jest mieszaniną NaOH i CaO. Jest stosowany jako doskonały środek suszący lub osuszający w wielu gałęziach przemysłu. Jest również stosowany jako pochłaniaczCO2.
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Zdolność absorpcji CO₂ (zgodnie z NF): ≥ 25 %
Gęstość nasypowa: około 85
Zdolność absorpcji CO₂ (zgodnie z NF): ≥ 25 %
Gęstość nasypowa: około 85
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c