This product is a mixture of potassium and sodium carbonate. The purity is not determined for multi-component items. Elemental analysis is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/106683#product-documentation
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
451,00 zł
Quality Segment
form
solid
pH
11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
2.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Application
- Katalityczna piroliza i karbonizacja in situ łupin orzecha włoskiego: Badanie to podkreśla zastosowanie węglanu potasu i węglanu sodu w katalitycznej pirolizie łupin orzecha włoskiego, wykazując ich potencjał w zakresie poprawy wydajności elektrochemicznej otrzymanych węgli. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla rozwoju materiałów do magazynowania energii i jest zgodny z celami zrównoważonego rozwoju środowiska (He W et al., 2024).
- Oznaczanie siarczanu baru w rudzie barytu: Badania te wykorzystują węglan potasu i sodu w technice chromatografii gazowej z częściową korektą ciśnienia w fazie przemiany fazowej do analizy rudy barytu. Metoda ta podkreśla znaczenie soli węglanowych w testowaniu minerałów i analizie środowiskowej, zapewniając niezawodne podejście dla sektora wydobywczego i środowiskowego (Fan ZY et al., 2022).
- Pasywna ochrona przeciwpożarowa drewna sosnowego Taeda: W niniejszym badaniu przeanalizowano zastosowanie węglanu potasu i węglanu sodu w powłokach powierzchniowych na bazie skrobi w celu zwiększenia odporności ogniowej drewna sosnowego Taeda. Zastosowanie to ma kluczowe znaczenie w materiałoznawstwie budowlanym i bezpieczeństwie przeciwpożarowym, pokazując zdolność adaptacji soli węglanowych w opracowywaniu środków ognioodpornych (Tretsiakova-McNally S et al., 2021).
Analysis Note
Fosforan i krzemian (jako SiO₂): ≤ 0,005 %
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.002 %
Al (aluminium): ≤ 0,001 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Mg (magnez): ≤ 0,001 %
Strata przy zapłonie (600 °C): ≤ 1,0 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form solid |
| bulk density 1750 kg/m3 | bulk density 750 kg/m3 | bulk density - | bulk density 700‑900 kg/m3 |
| pH 11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 11.5-12.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O) | pH 11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| density 2.47 g/cm3 at 20 °C | density 2.43 g/cm3 at 20 °C | density 2.17 g/cm3 at 20 °C | density 1.44 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W280305-8KG-K | 04061837807060 |
| 46214-5ML | 04061838061942 |
| W280305-1KG-K | 04061837516962 |
| W280305-20KG-K | 04061836712358 |
| W280305-SAMPLE-K | 04061837516993 |
| 136913-25G | 04061838731555 |
| 1066832500 | 04022536081137 |
| 1066830500 | 04022536081120 |
-
PURITY ?