Przejdź do
1.04928
Węglan potasu
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
potaż
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-529-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric), ≥99.0% dry basis (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric), ≥99.0% dry basis (acidimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.01% Substances precipitated by ammonia
loss
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.5-12.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
891 °C
density
2.43 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, silicate (as SiO2): ≤0.005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Katalityczna piroliza i karbonizacja in situ łupin orzecha włoskiego: Badania te przedstawiają metodę poligeneracji energii i zwiększonej wydajności elektrochemicznej węgli przy użyciu węglanu potasu. Badanie podkreśla zastosowanie w produkcji biowęgla i jego potencjalne wykorzystanie w urządzeniach do magazynowania i konwersji energii, pokazując integrację zrównoważonego rozwoju środowiska i materiałoznawstwa (He W et al., 2024).
  • Ulepszona synteza 6-bromo-7-[(11)C]metylopuryny do zastosowań klinicznych: W artykule opisano ulepszony proces syntezy z udziałem węglanu potasu, który ma kluczowe znaczenie dla przygotowania radiofarmaceutyków stosowanych w obrazowaniu medycznym. Podkreśla to rolę tego związku w ulepszaniu badań farmaceutycznych i diagnostyki (Okamura T et al., 2024).
  • Wpływ gumy ksantanowej i węglanu potasu na jakość i właściwości smakowe mrożonych ciast Jiuniang: W badaniu zbadano zastosowanie węglanu potasu w nauce o żywności, w szczególności w poprawie tekstury i smaku mrożonych produktów z ciasta. Przedstawia potencjalne zastosowanie w przemyśle konserwowania i przetwarzania żywności (Ma W et al., 2023).
  • Potencjał biosolidów GTL w gospodarce o obiegu zamkniętym: W artykule zbadano zastosowanie węglanu potasu w przetwarzaniu i utylizacji biosolidów, podkreślając jego rolę w zrównoważonym rozwoju środowiska i gospodarce odpadami. Badania przyczyniają się do rozwoju bardziej ekologicznych technologii w sektorze produkcji nauk przyrodniczych (Zuhara S et al., 2023).
  • β-selektywne anomeryczne O-alkilowanie za pośrednictwem węglanu potasu z pierwotnymi elektrofilami: W artykule przedstawiono metodę syntezy glikosfingolipidów przy użyciu węglanu potasu, podkreślając jego znaczenie w syntezie organicznej i zastosowaniach farmaceutycznych. Dowodzi to zdolności adaptacyjnych węglanu potasu w ułatwianiu złożonych reakcji chemicznych w badaniach farmaceutycznych (Lakshika Hettiarachchi I et al., 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne; obliczone dla wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.003 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,001 %
Krzemian (SiO₂): ≤ 0,005 %
Siarka całkowita (jako siarczan): ≤ 0,003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,002 %
Cu (miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Mg (magnez): ≤ 0,001 %
Na (sód): ≤ 0.02 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Substancje wytrącane przez amoniak: ≤ 0,01 %
Strata przy suszeniu (300 °C): ≤ 1,0 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: PX1390; PX1390-1; PX1390-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P14721548167209619
form
solid
form
crystalline
form
-
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (acidimetric), ≥99.0% dry basis (acidimetric)
assay
99.5-100.5%
assay
-
assay
≥99.0%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
ACS reagent
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, silicate (as SiO2): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.01% Substances precipitated by ammonia
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.004% S compounds as (SO42-) , ≤0.005% silica, ≤0.01% insolubles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan potasu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104928905004022536057309
104928050004022536057262
104928100004022536057286
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?