Merck
1.06391
Dekahydrat węglanu sodu
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Soda, dekahydrat węglanu sodu
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CNa2O3 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.14
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
207-838-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99-102% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
210 g/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99-102% (acidimetric)
form
solid
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentration
36.7-40.0% (Na2CO3 basis, acidimetric)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
210 g/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700‑900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.003%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0002%, N: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (kwasomierz, Na₂CO₃): 36,7 - 40,0 %
Oznaczenie (kwasymetryczne): 99,0 - 102,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Wodorotlenki alkaliczne i wodorowęglany alkaliczne: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0.0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,003 %
Fosforan i krzemian (jako SiO₂): ≤ 0,002 %
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0.003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0.0002 %
Ca (Wapń): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0002 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0002 %
Odpowiada ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dekahydrat węglanu sodu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c