Przejdź do
1.04854
Wodorowęglan potasu
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Wodorowęglan potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHKO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
206-059-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (acidimetric), 99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
powder or crystals
Solubility:
362 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (acidimetric), 99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
form
powder or crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
solubility
362 g/L
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.001%, NH4+: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Puryny, pirymidyny i imidazole. XXXVI. Karboksylacja niektórych 5-aminoimidazoli i związków pokrewnych, w tym nukleozydów i nukleotydów, wodorowęglanem potasu w roztworze wodnym...: W tym badaniu zbadano reakcje karboksylacji 5-aminoimidazoli i związków pokrewnych przy użyciu wodorowęglanu potasu w roztworach wodnych, podkreślając jego zastosowanie w syntetycznej chemii organicznej (Cusack NJ et al., 1971).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne; substancja suszona): 99,7 - 100,5 %
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99,5 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.0005 %
Fosforan i krzemian (jako SiO₂): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,001 %
Siarka całkowita (jako siarczan): ≤ 0.003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Al (aluminium): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0.0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,001 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,0005 %
Odpowiada ACS
Other Notes
Zastępuje: PX1345; PX1345-1; PX1345-30
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.725742372051.04928
form
powder or crystals
form
powder
form
powder, crystals or granules
form
solid
assay
≥99.5% (acidimetric), 99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
assay
-
assay
99.7%, 99.7-100.5% (ACS specification)
assay
≥99.0% (acidimetric), ≥99.0% dry basis (acidimetric)
solubility
362 g/L
solubility
362 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
impurities
≤0.01% Insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.003% S compounds, ≤0.01% insolubles
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.01% Substances precipitated by ammonia
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorowęglan potasu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104854902504022536055718
104854050004022536055695