Przejdź do
1.06672
Dwuwodzian wolframianu sodu
EMPLURA®
Synonim(y):
Sodium tungstate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
23 110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O4W · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.85
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-743-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (thermogravimetric)
Form:
crystals
Solubility:
730 g/L
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥98% (thermogravimetric)
form
crystals
potency
1190 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
730 g/L
density
3.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.002%, N: ≤0.005%, excess alkali (as NaOH): ≤0.1%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza i charakterystyka polioksometalanów typu Andersona-Evansa, właściwości antybakteryjne..: Niniejsze badania koncentrują się na syntezie i charakteryzacji polioksometalanów typu Andersona-Evansa, oceniając ich właściwości antybakteryjne. W procesie syntezy do tworzenia polioksometalanów stosuje się dwuwodny wolframian sodu. (Avci Özbek, 2023).
  • Tlenek azotu moduluje metabolizm jednowęglowy za pośrednictwem folianów i mitochondrialny poziom energii brzoskwiń podczas przechowywania w niskich temperaturach...: W niniejszym badaniu zbadano rolę tlenku azotu w modulowaniu metabolizmu jednowęglowego za pośrednictwem folianów i mitochondrialnego poziomu energii w brzoskwiniach podczas przechowywania w chłodni. Jako odczynnik analityczny w eksperymentach zastosowano dwuwodny wolframian sodu. (Yang et al., 2023).
  • Facile Bottom-up Preparation of WS(2)-Based Water-Soluble Quantum Dots as Luminescent Probes for Hydrogen Peroxide and Glucose...: Opisano nowatorską metodę przygotowywania rozpuszczalnych w wodzie kropek kwantowych na bazie WS(2) stosowanych jako sondy luminescencyjne do wykrywania nadtlenku wodoru i glukozy. Do przygotowania tych kropek kwantowych stosuje się dwuwodny wolframian sodu. (Hang et al., 2019).
Analysis Note
Oznaczenie (termograwimetryczne): ≥ 98 %
Tożsamość (dyfrakcja rentgenowska): przechodzi test
Wolne zasady (jako NaOH): ≤ 0.1 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,02 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,002 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0667337975158087
form
crystals
form
crystals
form
chunks
form
-
solubility
730 g/L
solubility
730 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
assay
≥98% (thermogravimetric)
assay
≥99% (thermogravimetric)
assay
99.995% trace metals basis
assay
98.5-102.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
698 °C (lit.)
mp
-
cation traces
Fe: ≤0.002%, excess alkali (as NaOH): ≤0.1%, N: ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, Mo: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, excess alkali (as NaOH): ≤0.10%
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodzian wolframianu sodu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106672902504022536081038
106672100004022536081021