Przejdź do
379751
Sodium tungstate dihydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Tungstic acid sodium salt dihydrate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
773,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2WO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
236-743-4
MDL number:
773,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
chunks
composition
Na₂WO₄ · 2H₂O
reaction suitability
core: sodium, core: tungsten
mp
698 °C (lit.)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72069720691.06673
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99% (thermogravimetric)
form
chunks
form
crystals
form
crystals
form
crystals
mp
698 °C (lit.)
mp
698 °C (lit.)
mp
698 °C (lit.)
mp
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
reaction suitability
core: sodium, core: tungsten
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tungstate dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)