Przejdź do
1.06673
Dwuwodzian wolframianu sodu
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Sodium tungstate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
607,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
30 330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O4W · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.85
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-743-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (thermogravimetric)
Form:
crystals
Solubility:
730 g/L
607,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99% (thermogravimetric)
form
crystals
potency
1190 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
730 g/L
density
3.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, Mo: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, excess alkali (as NaOH): ≤0.10%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Dihydrat wolframianu sodu (Na2WO4.2H2O): Łagodny utleniacz i wydajny odczynnik w syntezie organicznej: Niniejsze badanie podkreśla zastosowanie dwuwodnego wolframianu sodu jako łagodnego i wydajnego utleniacza w syntezie organicznej. Omówiono jego zastosowania w różnych reakcjach utleniania, pokazując jego wszechstronność i skuteczność w syntezie złożonych cząsteczek organicznych (Jordao et al., 2022).
  • Nowe odkrycia dotyczące pseudokapsułkowania w dwuwodzianach wolframianu miedzi: Badania te odkrywają właściwości pseudokapsułkowania w dwuwodnym wolframianie miedzi, przygotowanym przy użyciu dwuwodnego wolframianu sodu. Odkrycia te przyczyniają się do rozwoju zaawansowanych materiałów do magazynowania energii o wysokiej pojemności i stabilności (Gao et al., 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (termograwimetryczne): ≥ 99 %
Tożsamość (dyfrakcja rentgenowska): pozytywny wynik testu
Wolne zasady (jako NaOH): ≤ 0,10 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.003 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Mo (Molibden): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodzian wolframianu sodu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)