Przejdź do
58087
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
suitable for HPLC, LiChropur
Synonim(y):
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.99
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-448-7
MDL number:
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98.5-102.0% (T)
manufacturer/tradename
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
pH
8.8-9.4
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 230 nm Amax: ≤0.1, λ: 260 nm Amax: ≤0.06, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 320 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.282371.0657671662
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
98.5-102.0% (T)
assay
-
assay
-
assay
98.0-101.0% (dried substance)
pH
8.8-9.4
pH
-
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
solubility
-
solubility
93 g/L
solubility
-
manufacturer/tradename
LiChropur
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
UV absorption
λ: 230 nm Amax: ≤0.1, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 500 nm Amax: ≤0.02, λ: 260 nm Amax: ≤0.06
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)