Przejdź do
1.06647
Sodium sulfate
anhydrous 99.99 Suprapur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
745,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.04
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-820-9
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.99%
Form:
solid
Solubility:
200 g/L
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
200 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1400‑1600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Iron Phosphate Purification: Sodium sulfate is involved in methods for removing impurities from chemical compounds. A recent study focused on developing a technique to remove sodium sulfate from iron phosphate, which is crucial for producing high-purity materials for various industrial applications. This research highlights sodium sulfate′s role in refining chemical processes and improving product quality (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.005 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.005 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.005 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 1.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.005 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.020 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
719591.06649793531
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
assay
99.99%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (alkalimetric), 98.5-101% dry basis (alkalimetric)
assay
≥99%
solubility
200 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106647005004022536080475
106647050004022536080482