Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 385,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
385,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0005% total nitrogen (N)
loss
≤0.2% loss on ignition, 900 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.020, λ: 280 nm Amax: 0.018
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form crystalline | form powder |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: soluble 185 g/L | solubility - |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% | assay 99.5% dry basis | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade anhydrous | grade anhydrous |
| cation traces Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg | cation traces Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001% | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?