Kluczowe dokumenty
1.06649
Supelco
Sodium sulfate
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Wybierz wielkość
500 G
160,00 zł
1 KG
246,00 zł
5 KG
862,00 zł
1066499012
2320,00 zł
25 KG
2890,00 zł
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
160,00 zł
1 KG
246,00 zł
5 KG
862,00 zł
1066499012
2320,00 zł
25 KG
2890,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-820-9
NACRES:
NA.21
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (alkalimetric)
98.5-101% dry basis (alkalimetric)
Formularz
solid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
strata
≤0.5% loss on drying, 130 °C
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
1400‑1600 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Powiązanie
Zastępuje: SX0761-20
Komentarz do analizy
Oznaczenie (alkacymetryczne): ≥ 99,0 %
Oznaczenie (alkacymetryczne, obliczone na wysuszonej substancji): 98,5 - 101,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 5,2 - 8,0
Chlorki (Cl): ≤ 0,001 %
Fosforany (PO₄): ≤ 0,001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.0005 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Wapń): ≤ 0.005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,002 %
Mg (Magnez): ≤ 0.001 %
Straty podczas suszenia (130 °C): ≤ 0,5 %
Straty podczas zapłonu (800 °C): ≤ 0,5 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Protokoły
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf