Kluczowe dokumenty
793531
Sodium sulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Wybierz wielkość
165,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
165,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
strata
≤0.5% loss on drying
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
mp
884 °C (lit.)
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Oczyszczanie fosforanu żelaza: Siarczan sodu jest wykorzystywany w metodach usuwania zanieczyszczeń ze związków chemicznych. Ostatnie badania koncentrowały się na opracowaniu techniki usuwania siarczanu sodu z fosforanu żelaza, co ma kluczowe znaczenie dla produkcji materiałów o wysokiej czystości do różnych zastosowań przemysłowych. Badania te podkreślają rolę siarczanu sodu w udoskonalaniu procesów chemicznych i poprawie jakości produktów (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.