Przejdź do
1.06437
Cyjanek sodu
EMPLURA®
Synonim(y):
Sodium cyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CNNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.01
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
205-599-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95.0% (silver nitrate titration)
Form:
solid
Solubility:
370 g/L
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥95.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
4.7 mg/kg LD50, oral (Rat), 7.7 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1496 °C/1013 hPa
mp
563 °C
solubility
370 g/L
density
1.6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750‑900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05%, sulfide (S2-): ≤0.02%
cation traces
Pb: ≤0.005%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].N#[C-]
InChI
1S/CN.Na/c1-2;/q-1;+1
InChI key
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Zielona synteza cyjanku sodu z wykorzystaniem cyjanowodoru ekstrahowanego próżniowo z liści manioku (Manihot esculenta Crantz)...: Niniejsze badanie przedstawia innowacyjne zielone podejście do syntezy cyjanku sodu przy użyciu cyjanowodoru ekstrahowanego z liści manioku. Proces obejmuje macerację i ekstrakcję próżniową, wytwarzając NaCN o potencjalnych zastosowaniach w przyjaznej dla środowiska syntezie chemicznej i metodach analitycznych (Monga et al., 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 95,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,05 %
Heksacyjanożelazian: ≤ 0,05 %
Siarczek (S): ≤ 0,02 %
Pb (ołów): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.049651.049678.04957
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
370 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
750 g/L
assay
≥95.0% (silver nitrate titration)
assay
≥96% (silver nitrate titration)
assay
≥97% (silver nitrate titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
cation traces
Pb: ≤0.005%
cation traces
Na: ≤1%
cation traces
Fe: ≤0.01%, Na: ≤0.5%, Pb: ≤0.0002%
cation traces
-
mp
563 °C
mp
634 °C
mp
634 °C
mp
315 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyjanek sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106437100004022536076690
106437905004022536076713
Questions
  1. What is the grain size of the sodium cyanide? the ideal size for us would be 0.5-1 mm to be able to handle it in the most safe way.
    1 answer
    1. The grain size or particle size of this material has not been determined.