Przejdź do
1.04965
Cyjanek potasu
EMPLURA®
Potassium cyanide
2 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Cyjanogen potasowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Przewidywany termin wysyłki13 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
385,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CKN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
205-792-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥96% (silver nitrate titration)
Form:
solid
385,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 sierpnia 2026Szczegóły
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥96% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
7.49 mg/kg LD50, oral (Rat), 14.29 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11-12 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
1625 °C/1013 hPa
mp
634 °C
density
1.55 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
anion traces
sulfide (S2-): ≤0.001%
cation traces
Na: ≤1%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].N#[C-]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/q-1;+1
InChI key
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Supramolekularne żele oparte na C(3)-symetrycznych amidach: Badanie to demonstruje zastosowanie cyjanku potasu w rozwoju supramolekularnych żeli stosowanych do wykrywania anionów i usuwania barwników z wody. Podkreśla ono rolę cyjanku potasu w zwiększaniu funkcjonalności materiałów przeznaczonych do oczyszczania i monitorowania środowiska, zgodnie ze zrównoważonymi praktykami badawczymi w materiałoznawstwie (Kuppadakkath G et al., 2024).
  • Binukleat Rhizoctonia indukował odporność pomidorów na Rhizoctonia solani: Badania te badają wykorzystanie cyjanku potasu w badaniu interakcji roślina-patogen, w szczególności koncentrując się na zwiększaniu odporności pomidorów na choroby grzybowe. Zastosowanie w biotechnologii rolniczej pokazuje potencjał cyjanku potasu w opracowywaniu odpornych na choroby odmian upraw, przyczyniając się do zrównoważonych praktyk rolniczych (Taheri P et al., 2024).
Analysis Note
Test (argentometryczny): ≥ 96 %
Siarczek (S): ≤ 0,001 %
Na (sód): ≤ 1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60178207810PHR2214
description
EMPLURA®
description
BioUltra, ≥98.0% (AT)
description
ACS reagent, ≥96.0%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
solid
form
crystalline
form
granular
form
powder
assay
≥96% (silver nitrate titration)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥96.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
pH
11-12 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
11.0-13.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
pH
-
cation traces
Na: ≤1%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤0.03%, Na: ≤0.5%, Pb: ≤2 ppm
cation traces
-
anion traces
sulfide (S2-): ≤0.001%
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg, sulfide (S2-): ≤5 mg/kg, thiocyanate (SCN-): ≤100 mg/kg
anion traces
S2-: ≤0.003%, SCN-: passes test, chloride (Cl-): ≤0.5%, phosphate (PO43-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.04%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyjanek potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1.  Hello ,I have a question about one of your product (Potassium Cyanide )is it good for gold plating ?and is it powder?
    1 answer
    1. Product 901670, Bright electroless gold plating solution (https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/901670), would be a more appropriate product to use for gold plating. It contains potassium dicyanoaurate(I) (or potassium gold cyanide) as the cyanide component, which is common in the plating industry.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews