Przejdź do
1.04967
Cyjanek potasu
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Cyjanogen potasowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
205-792-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥97% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
7.49 mg/kg LD50, oral (Rat), 14.29 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11-12 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
1625 °C/1013 hPa
mp
634 °C
density
1.55 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, phosphate (PO43-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.01%, sulfide (S2-): ≤0.0005%, thiocyanate (SCN-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.01%, Na: ≤0.5%, Pb: ≤0.0002%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[K+].N#[C-]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/q-1;+1
InChI key
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Identyfikacja półproduktów iminowych generowanych w metabolizmie tepotynibu przy użyciu LC-MS/MS: In Silico and Practical Approaches to Bioactivation Pathway Elucidation (Identyfikacja półproduktów iminowych generowanych w metabolizmie tepotynibu przy użyciu LC-MS/MS: In Silico and Practical Approaches to Bioactivation Pathway Elucidation): Badania identyfikują półprodukty iminowe w metabolizmie tepotynibu przy użyciu chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas. Cyjanek potasu jest wykorzystywany do wychwytywania reaktywnych związków pośrednich, zapewniając wgląd w szlaki metabolizmu leków (Abdelhameed et al., 2020).
  • Synteza N-(3-dimetyloaminopropylo)-N′-etylokarbodiimidu i N-(3-dimetyloaminopropylo)-N′-etylomocznika znakowanych stabilnymiizotopami: W artykule opisano syntezę związków znakowanych stabilnymi izotopami z wykorzystaniem cyjanku potasu w procesie syntezy w celu zrozumienia struktury chemicznej i reaktywności tych znakowanych związków (Cao et al., 2020).
  • Synteza węgla-13 i spektroskopowa ocena izomerów geometrycznych NMR w celu wsparcia zgłoszenia teriflunomidu...: Badanie obejmuje syntezę znakowanego węglem-13 teriflunomidu i jego izomerów, z wykorzystaniem cyjanku potasu na ścieżce syntezy. Analiza spektroskopowa NMR pomogła w ocenie izomerów geometrycznych (Kurz et al., 2021).
  • Hybrydowa powłoka lipidowa "blokuje kształt" nanocząstek srebra, aby zapobiec utlenianiu powierzchni i rozpuszczaniu jonów srebra: W ramach tych badań opracowano hybrydową membranę lipidową do stabilizacji nanocząstek srebra, wykorzystując cyjanek potasu w fazie analitycznej do pomiaru zapobiegania rozpuszczaniu i utlenianiu jonów srebra (Miesen i in., 2020).
Analysis Note
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 97,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Siarczek (S): ≤ 0.0005 %
Tiocyjanian (SCN): ≤ 0,01 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,01 %
Na (Sód): ≤ 0,5 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0002 %
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: PX1435; PX1435-5; PX1435-1; PX1435-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyjanek potasu
supp_hazards
signalword
Danger
target_organs
Thyroid
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?