Przejdź do
8.04957
Cyjanian potasu
for synthesis
Synonim(y):
Potassium cyanate, Cyanic acid potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
152,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CKNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-676-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Solubility:
750 g/L
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
700-900 °C/1000 hPa (decomposition)
mp
315 °C
solubility
750 g/L
density
2.056 g/cm3 at 20 °C
bulk density
870 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].N#C[O-]
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Potassium cyanide: ≤ 1.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyjanian potasu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)