Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 323,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 991,00 zł |
Informacje o tej pozycji
323,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.5-100.5% (iodometric)
form
solid
potency
50 mg/kg LD50, oral (Rat), 1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
356.7 °C (anhydrous substance)
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Al: ≤0.002%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Pb: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[Cr](=O)(=O)=O.[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
InChI key
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Wapń): ≤ 0.002 %
Cu (Miedź): ≤ 0.001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.002 %
K (Potas): ≤ 0.01 %
Mg (Magnez): ≤ 0.005 %
Pb (Ołów): ≤ 0.002 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline | form crystalline | form crystals |
| assay 99.5-100.5% (iodometric) | assay ≥99.9% dry basis (iodometric) | assay ≥99.9% (iodometric) | assay ≥99.5% |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.01% |
| impurities ≤0.005% Insoluble matter | impurities ≤0.005% Insoluble matter | impurities ≤0.005% Insoluble matter | impurities ≤0.005% NH4OH ppt., ≤0.005% insolubles |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichromian sodu dwuwodny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-12-0
7789-12-0
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1063360250 | 04022536075174 |
| 1063361000 | 04022536075181 |