Przejdź do
1.04865
Dichromian potasu
for analysis (max. 0.000001% Hg) EMSURE® ACS,ISO
Synonim(y):
Dwuchromian potasu, pirochromian potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr2K2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-906-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.9% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystalline
Solubility:
water: soluble (ca.29.4 g/l at 20 °C (68 °F))
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (iodometric)
form
crystalline
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
≤ 0.05% loss on drying, 105°C
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
solubility
water: soluble (ca.29.4 g/l at 20 °C (68 °F))
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Hg: ≤0.000001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Połączenie regulacji genów i modyfikacji nośnika pozwala manipulować biofilmami bakteryjnymi jako solidnymi żywymi katalizatorami: Badania te badają zastosowanie dichromianu potasu jako katalizatora w procesach biotechnologicznych, w szczególności w modyfikacji biofilmów bakteryjnych. Osiągnięcia te są obiecujące dla bioinżynierii, w której solidne żywe katalizatory mogą odgrywać kluczową rolę w bioprzetwarzaniu przemysłowym i rekultywacji środowiska (Yan CH et al., 2024).
  • Badanie synergistycznego działania Pseudomonas aeruginosa tolerującego chrom (Cr) i nano zero walentnego żelaza (nZVI) w celu ograniczenia wychwytu Cr w Aloe Vera: W badaniu tym wykorzystano dichromian potasu do zbadania wpływu ekspozycji na chrom na rośliny i potencjalnych działań łagodzących technik bioremediacji. Podkreśla ono znaczenie stosowania dichromianu potasu w naukach o środowisku do oceny i opracowywania strategii zarządzania zanieczyszczeniem metalami ciężkimi w rolnictwie (Komal et al., 2024).
  • Przygotowanie i właściwości utlenionych superhydrofobowych kompozytów wielościennych nanorurek węglowych modyfikowanych bio-kwasami tłuszczowymi: Dichromian potasu jest tu stosowany jako środek utleniający w syntezie zaawansowanych materiałów nanokompozytowych. Materiały te są istotne ze względu na ich zastosowania w tworzeniu powierzchni superhydrofobowych, które mają szerokie implikacje w materiałoznawstwie i produkcji przemysłowej, szczególnie w przypadku powłok i zastosowań środowiskowych (Hao X et al., 2024).
  • Oparta na efekcie filtracji wewnętrznej sonda "off-on" do fluorescencyjnego i wizualnego wykrywania formaldehydu: W tych badaniach podkreślono rolę dichromianu potasu jako odczynnika chemicznego w metodach analitycznych. Jest on wykorzystywany do opracowywania czułych i specyficznych czujników do wykrywania niebezpiecznych substancji, takich jak formaldehyd, podkreślając jego kluczową rolę w ulepszaniu protokołów zdrowia publicznego i bezpieczeństwa w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych (Fan W et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 99,9 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,002 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 % Hg (Rtęć): ≤ 0,02 % Na (Sód): ≤ 0,02 % 001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
Hg (Rtęć): ≤ 0,000001 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,05 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichromian potasu
signalword
Danger
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)