Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 472,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 657,00 zł |
Informacje o tej pozycji
472,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
≤0.005% NH4OH ppt., ≤0.005% insolubles
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
91 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Al: ≤0.002%, Ca: ≤0.003%
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
InChI key
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ACS reagent, ≥99.5% | description ACS reagent, ≥99.0% |
| form crystals | form crystals |
| assay ≥99.5% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces sulfate (SO42-): ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤0.001% |
| pH 3.5 (20 °C, 100 g/L) | pH 3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dichromate dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-12-0
7789-12-0
7789-12-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?