Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 509,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 782,00 zł |
Informacje o tej pozycji
509,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% dry basis (iodometric)
form
crystalline
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
≤0.05% loss on drying, 130 °C
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
solubility
115 g/L
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Metody LC-HRMS do ilościowego oznaczania dwóch leków z grupy artemizyniny i ich metabolitów we krwi i osoczu szczurów: W niniejszym badaniu opracowano metodę chromatografii cieczowej o wysokiej rozdzielczości spektrometrii mas (LC-HRMS) z wykorzystaniem dichromianu potasu jako wzorca kalibracyjnego, znacznie zwiększającą dokładność i precyzję analizy farmaceutycznej (Zhou et al., 2024).
- Nowy model rozszerzony z prawa Bouguera-Lamberta-Beera może opisywać nieliniową absorbancję roztworów dichromianu potasu i zawiesin mikroalg: Badania przedstawiają nowy model matematyczny obejmujący dichromian potasu, oferujący dokładniejszą metodę oceny właściwości optycznych roztworów, krytyczną dla zastosowań analitycznych w bioinżynierii i badaniach środowiskowych (Yeh et al., 2023).
- Melatonina łagodzi stres oksydacyjny wywołany dichromianem potasu i reprotoksyczność u samców szczurów...: Badanie ochronnego wpływu melatoniny na stres oksydacyjny wywołany dichromianem potasu w warunkach klinicznych, zapewniające wgląd w jej potencjalne zastosowania terapeutyczne (Bashandy et al., 2021).
- Ocena ostrej i przewlekłej toksyczności narażenia na naturalnie występujące złoża piasków roponośnych dla organizmów wodnych przy użyciu Daphnia magna: Zawiera badanie wpływu dichromianu potasu na środowisko, dostarczając istotnych danych dla toksykologii środowiskowej i oceny zanieczyszczenia (Cardoso et al., 2020).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.002 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Strata przy suszeniu (130 °C): ≤ 0,05 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form crystals | form powder | form solid |
| assay ≥99.9% dry basis (iodometric) | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% | assay - |
| solubility 115 g/L | solubility water: soluble (ca.29.4 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: soluble (ca.29.4 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade reagent grade | grade - |
| mp 398 °C | mp 398 °C (lit.) | mp 398 °C (lit.) | mp 398 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichromian potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
7778-50-9
7778-50-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1048640500 | 04022536055800 |
| 1048641000 | 04022536055824 |