Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 260,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 814,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NB.21
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Wskaźnik mieszany 5, for ammonia titrations
Quality Segment
autoignition temp.
425 °C (ethanol)
pH
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 14 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny z
Wartość pH (20 °C): 5.0 - 5.5
Wartość pH (20 °C): 5.0 - 5.5
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| autoignition temp. 425 °C (ethanol) | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.82 g/cm3 at 20 °C | density 0.93 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| pH 4.4-5.8 (20 °C in H2O) | pH 4.8 (20 °C in H2O) | pH - | pH - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| transition temp flash point 14 °C | transition temp flash point 9 °C | transition temp - | transition temp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C