Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 268,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Wskaźnik mieszany 4,5, acc. to Mortimer
Quality Level
form
liquid
pH
4.8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 9 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny z
Wartość pH (20 °C): 4.5 - 5.0
Wartość pH (20 °C): 4.5 - 5.0
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pH 4.8 (20 °C in H2O) | pH 4.4-5.8 (20 °C in H2O) | pH - | pH 5.5-6.0 (20 °C in H2O) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.93 g/cm3 at 20 °C | density 0.82 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.89 g/cm3 at 20 °C |
| transition temp flash point 9 °C | transition temp flash point 14 °C | transition temp - | transition temp flash point 23 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
48.2 °F
flash_point_c
9 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1013590250 | 04022536019741 |