Przejdź do
1.06129
MOPS
solid, buffer substance MPS
Synonim(y):
Kwas 3-(N-morfolino)propanosulfonowy, Kwas 3-morfolinopropanosulfonowy, Kwas 4-morfolinopropanosulfonowy, MOPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.26
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
214-478-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas 3-morfolinopropanosulfonowy, buffer substance MPS
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
277-281 °C (decomposition)
solubility
1440 g/L
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
General description
substancja buforująca MPS
Application
Substancja buforująca kwas 3-morfolinopropanosulfonowy MPS. CAS 1132-61-2, pH 3 - 5 (111 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Test (alkalimetryczny)≥ 99.0 %Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testAbsorpcja UV (250 nm, 50 g/l, 1 cm, woda)≤ 0.05Chlorek (Cl)≤ 0.005 %Siarczan (SO₄)≤ 0.005 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.0005 %Na (sód)≤ 0.01 %Strata podczas suszenia (105 °C)≤ 0.2 %Bufor biologiczny, pKa przy 20 °C7.20
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47589869947M1254
MOPS ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Millipore
475898
MOPS
MOPS BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
69947
MOPS
MOPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M1254
MOPS
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
1440 g/L
solubility
water: 1 M
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
pH
3-5 (20 °C, 111 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
mp
277-281 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 3-morfolinopropanosulfonowy
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106129025004022536073132
106129002504022536073125
106129901004022536692777