Kluczowe dokumenty
475898
Millipore
MOPS
≥99% (titration), solid, Ultrol® Grade
Synonim(y):
MOPS, Free Acid, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
MOPS, ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Poziom jakości
Próba
≥99% (titration)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
pKa (20°C)
7.2
rozpuszczalność
water: 1 M
ślady kationów
heavy metals: ≤1 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.05.
One of the zwitterionic buffers active in the pH range of 6.5 to 8.0 (absorbance: ≤0.05 at 260 nm, 1.0 M, H2O). Has a pK,sub>a of 6.95-7.24 at 20°C.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Spence, J.T., et al. 1988. Biochem. J. 250, 921.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4