Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 687,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
687,00 zł
Nazwa produktu
MOPS, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (titration)
grade
Molecular Biology
Quality Level
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (titration)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.020, λ: 280 nm Amax: 0.015
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) |
| grade Molecular Biology | grade - | grade reagent grade | grade reagent grade |
| product line BioUltra | product line - | product line BioXtra | product line BioXtra |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| form powder or crystals | form solid | form powder | form powder |
| pH 2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH - | pH 2.5-4.0 (1 M in H2O) | pH 2.5-4.0 (1 M in H2O) |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
MOPS Specification Comparison
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 69947-500G | 04061835541614 |
| 69947-25G | 04061832794969 |
| 69947-100G | 04061835541607 |