Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 584,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41123003
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
beads
Quality Segment
bead diam.
~2 mm
size
~10 mesh
surface area
800 m2/g
particle size
~10 mesh
diameter
~2 mm
pore size
0.4 nm
storage temp.
no temp limit
General description
kulki ze wskaźnikiem wilgotności ~ 2 mm / ~ 10 mesh
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| surface area 800 m2/g | surface area - | surface area 800 m2/g | surface area 800 m2/g |
| form beads | form beads | form rod | form beads |
| particle size ~10 mesh | particle size ~10 mesh, ~2 mm | particle size ~1.6 mm | particle size ~10 mesh |
| pore size 0.4 nm | pore size 0.4 nm | pore size 0.4 nm | pore size 0.3 nm |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| diameter ~2 mm | diameter - | diameter - | diameter ~2 mm |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1057391000 | 04022536758596 |
| 1057390250 | 04022536758589 |